Learn More
Myricétine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041840
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
529-44-2
C15H10O8
318.24
MFCD00006827
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
5281672
CHEBI:18152
OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
529-44-2
C15H10O8
318.24
MFCD00006827
IKMDFBPHZNJCSN-UHFFFAOYSA-N
myricetin, cannabiscetin, myricetol, myricitin, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 3,3',4',5,5',7-hexahydroxyflavone, 3,5,7,3',4',5'-hexahydroxyflavone, unii-76xc01ftoj, ccris 5838, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one
5281672
CHEBI:18152
OC1=CC(O)=C2C(OC(=C(O)C2=O)C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=C1
Myricetin is used as an antioxidant. It is a cell-permeable flavonoid used in inflammatory, diabetes, and cancer studies. It is effective in protecting neurons against oxidative stresses. Further, it inhibits yeast alfa-glucosidase,1 glyoxalase I in vitro and bovine milk xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La myricétine est utilisée comme antioxydant. Il s’agit d’un flavonoïde perméable aux cellules utilisé dans les études inflammatoires, sur le diabète et sur le cancer. Il est efficace pour protéger les neurones contre les contraintes oxydatives. De plus, il inhibe la levure alfa-glucosidase,1 glyoxalase I in vitro et la xanthine oxydase de lait de vache.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le diméthylformamide et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.  
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Myricetin
Point de fusion >300°C
Couleur Brun-jaune
Quantité 10 mg
Beilstein 332331
Merck Index 14,6332
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide, dimethyl formamide and ethanol; Insoluble in water .
Nom IUPAC 3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphényl)chromen-4-one
Poids de la formule 318.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide cristallin