Learn More
Amine N-(2,2-diéthoxyéthyl)-N-(2-thiénylméthyl), 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2705470
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
113825-05-1
C11H19NO2S
229.338
MFCD00173734
YRCGLUZNPJCFOZ-UHFFFAOYSA-N
2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethanamine, 2-thiophenemethanamine,n-2,2-diethoxyethyl, n-2,2-diethoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxyethyl thiophen-2-ylmethyl amine, acmc-20mj4j, 2,2-diethoxyethyl 2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethaneamine, 2,2-bis ethyloxy-n-2-thienylmethyl ethanamine, n-2,2-diethyoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine
2795396
2,2-diéthoxy-N-(thiophène-2-ylméthyle)éthanamine
CCOC(CNCC1=CC=CS1)OCC
113825-05-1
C11H19NO2S
229.338
MFCD00173734
YRCGLUZNPJCFOZ-UHFFFAOYSA-N
2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethanamine, 2-thiophenemethanamine,n-2,2-diethoxyethyl, n-2,2-diethoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxyethyl thiophen-2-ylmethyl amine, acmc-20mj4j, 2,2-diethoxyethyl 2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethaneamine, 2,2-bis ethyloxy-n-2-thienylmethyl ethanamine, n-2,2-diethyoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine
2795396
2,2-diéthoxy-N-(thiophène-2-ylméthyle)éthanamine
CCOC(CNCC1=CC=CS1)OCC
Nom chimique ou matériau N-(2, 2-diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 229.34
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2,2-Diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.