missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2,6-dibromo-4-fluorophényl)benzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15432576
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1421263-75-3
C12H8Br2FNO2S
409.067
MFCD22682854
UZHLUPBRZBHCRP-UHFFFAOYSA-N
n-2,6-dibromo-4-fluorophenyl benzenesulfonamide
73996222
N-(2,6-dibromo-4-fluorophényl)benzènesulfonamide
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=C(C=C2Br)F)Br
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
1421263-75-3
C12H8Br2FNO2S
409.067
MFCD22682854
UZHLUPBRZBHCRP-UHFFFAOYSA-N
n-2,6-dibromo-4-fluorophenyl benzenesulfonamide
73996222
N-(2,6-dibromo-4-fluorophényl)benzènesulfonamide
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(C=C(C=C2Br)F)Br

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-(2,6-Dibromo-4-fluorophenyl)benzenesulfonamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 409.06
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'