Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Chlorophényl)-4-(trifluorométhyl)benzamide, 97 %
Marque: Alfa Aesar™ H57090.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : Poids : 0.00100kg
Quantité. | 1g |
---|
Identifiants chimiques
446053-24-3 | |
299.677 | |
DFDOVSPUQBTDBB-UHFFFAOYSA-N | |
674117 | |
C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)Cl |
C14H9ClF3NO | |
MFCD03307825 | |
n-2-chlorophenyl-4-trifluoromethyl benzamide, n-2-chloro-phenyl-4-trifluoromethyl-benzamide, n~1~-2-chlorophenyl-4-trifluoromethyl benzamide, n-2-chlorophenyl 4-trifluoromethyl phenyl carboxamide | |
N-(2-chlorophényl)-4-(trifluorométhyl)benzamide |
Spécification
N-(2-Chlorophenyl)-4-(trifluoromethyl)benzamide | |
446053-24-3 | |
MFCD03307825 | |
DFDOVSPUQBTDBB-UHFFFAOYSA-N | |
N-(2-chlorophényl)-4-(trifluorométhyl)benzamide | |
674117 | |
97% |
1g | |
C14H9ClF3NO | |
n-2-chlorophenyl-4-trifluoromethyl benzamide, n-2-chloro-phenyl-4-trifluoromethyl-benzamide, n~1~-2-chlorophenyl-4-trifluoromethyl benzamide, n-2-chlorophenyl 4-trifluoromethyl phenyl carboxamide | |
C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)Cl | |
299.677 | |
299.68 |