Learn More
N,2-diméthyl-(1,3-thiazol-4-yl)méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10682845
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
144163-81-5
C6H10N2S
142.22
MFCD06738964
GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
18939489
N-méthyl-1-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine
CC1=NC(=CS1)CNC
144163-81-5
C6H10N2S
142.22
MFCD06738964
GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
18939489
N-méthyl-1-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine
CC1=NC(=CS1)CNC
Nom chimique ou matériau N, 2-dimethyl-(1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 142.23
Pourcentage de pureté 97%