Learn More
N,2-diméthyl-(1,3-thiazol-4-yl)méthylamine, 97 %, Maybridge
54.39€ - 155.82€
Identifiants chimiques
N° CAS 144163-81-5
Formule moléculaire C6H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 142.22
Numéro MDL MFCD06738964
InChI Key GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 18939489
IUPAC Name N-méthyl-1-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine
SMILES CC1=NC(=CS1)CNC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité. Emballage Prix Quantité et disponibilité  
11380557 FDS Afficher les documents Maybridge
CC05746CB
250mg Flacon en verre ambré 54.39€
250mg Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 23-04-2020
10682845 FDS Afficher les documents Maybridge
CC05746DA
1g Flacon en verre ambré 155.82€
1g Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 23-04-2020
Spécification
Identifiants chimiques
144163-81-5
142.22
GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
18939489
CC1=NC(=CS1)CNC
C6H10N2S
MFCD06738964
methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
N-méthyl-1-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine
Spécification
N, 2-dimethyl-(1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
250mg
96.5
97%
MFCD06738964
GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
N-méthyl-1-(2-méthyl-1,3-thiazol-4-yl)méthanamine
18939489
97%
Flacon en verre ambré
144163-81-5
100.0
C6H10N2S
methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
CC1=NC(=CS1)CNC
142.22
142.23