Learn More
N-(2-hydroxyéthyl)morpholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-145021
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
622-40-2
C6H13NO2
131.17
MFCD00006180
KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinoethanol, 4-2-hydroxyethyl morpholine, 4-morpholineethanol, n-2-hydroxyethyl morpholine, 2-4-morpholinyl ethanol, morpholine ethanol, morpholineethanol, hydroxyethylmorpholine, ethanol, 2-morpholino, beta-morpholinoethanol
61163
CHEBI:67144
2-morpholine-4-ylethanol
C1COCCN1CCO
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
622-40-2
C6H13NO2
131.17
MFCD00006180
KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinoethanol, 4-2-hydroxyethyl morpholine, 4-morpholineethanol, n-2-hydroxyethyl morpholine, 2-4-morpholinyl ethanol, morpholine ethanol, morpholineethanol, hydroxyethylmorpholine, ethanol, 2-morpholino, beta-morpholinoethanol
61163
CHEBI:67144
2-morpholine-4-ylethanol
C1COCCN1CCO
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -1.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 223.0°C to 225.0°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4760 to 1.4780
Quantité 5 g
Beilstein 27, 7
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible
Viscosité 26.6 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.