Learn More
N-(2-hydroxyéthyl)morpholine, 99 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 121181000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 622-40-2 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10041070
Quantité Prix
1 16.37€ / 100g
10 15.11€ / 100g
Date d’expédition estimée: 09-08-2021
Identifiants chimiques
622-40-2
131.17
KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
61163
2-morpholine-4-ylethanol
C6H13NO2
MFCD00006180
2-morpholinoethanol, 4-2-hydroxyethyl morpholine, 4-morpholineethanol, n-2-hydroxyethyl morpholine, 2-4-morpholinyl ethanol, morpholine ethanol, morpholineethanol, hydroxyethylmorpholine, ethanol, 2-morpholino, beta-morpholinoethanol
CHEBI:67144
C1COCCN1CCO
Spécification
N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
107°C
Flacon en verre
1.08
0.5% max.
Incolore à jaune
100g
622-40-2
100.0
C6H13NO2
27, 7
Solubility in water: miscible
C1COCCN1CCO
131.17
CHEBI:67144
Liquide
1.0800g/mL
Authentic
1.4760 to 1.4780
26.6 mPa.s (20°C)
223.0°C to 225.0°C
-1.0°C
99%
98.5
99%
MFCD00006180
2-morpholinoethanol, 4-2-hydroxyethyl morpholine, 4-morpholineethanol, n-2-hydroxyethyl morpholine, 2-4-morpholinyl ethanol, morpholine ethanol, morpholineethanol, hydroxyethylmorpholine, ethanol, 2-morpholino, beta-morpholinoethanol
KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
2-morpholine-4-ylethanol
61163
131.17
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats