Learn More
N-(2-hydroxyéthyl)pipérazine, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-145042
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
103-76-4
C6H14N2O
130.19
MFCD00005970
WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
7677
2-pipérazin-1-ylethanol
C1CN(CCN1)CCO
103-76-4
C6H14N2O
130.19
MFCD00005970
WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
7677
2-pipérazin-1-ylethanol
C1CN(CCN1)CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -38.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 245°C to 246°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5055 to 1.5075
Quantité 100 g
Beilstein 23, II, 6
Gravité spécifique 1.06
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 98.50%
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.