Learn More
N-(3-bromopropyl)phtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-76976
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
5460-29-7
C11H10BrNO2
268.1
MFCD00005904
VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
n-3-bromopropyl phthalimide, 2-3-bromopropyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-3-bromopropane, 3-bromopropylphthalimide, n-3-bromopropylphthalimide, gamma-bromopropylphthalimide, 2-3-bromopropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, phthalimide, n-3-bromopropyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl
21611
2-(-bromopropyl)isoindole--dione3-bromopropyl)isoindole-1,3-dione
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCBr
5460-29-7
C11H10BrNO2
268.1
MFCD00005904
VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
n-3-bromopropyl phthalimide, 2-3-bromopropyl isoindoline-1,3-dione, 1-phthalimido-3-bromopropane, 3-bromopropylphthalimide, n-3-bromopropylphthalimide, gamma-bromopropylphthalimide, 2-3-bromopropyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, phthalimide, n-3-bromopropyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-3-bromopropyl
21611
2-(-bromopropyl)isoindole--dione3-bromopropyl)isoindole-1,3-dione
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 76°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, 462
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1g/L. Other solubilities: soluble ca. 10g/L in organic solvents,soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 268.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement