Learn More
N-(3-formylphényl)méthanesulfonamide, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3076361
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
55512-05-5
C8H9NO3S
199.22
MFCD03198179
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
2794787
N-(3-formylphényl)méthanesulfonamide
CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(C=O)=C1
55512-05-5
C8H9NO3S
199.22
MFCD03198179
CBDSSTWZEANOCR-UHFFFAOYSA-N
n-3-formylphenyl methanesulfonamide, 3-methylsulfonamido benzaldehyde, methanesulfonamide, n-3-formylphenyl, 3-methylsulfonyl amino benzaldehyde, n-3-formylphenyl methanesulphonamide, m-methylsulfonylamino benzaldehyde, 3-methylsulfonylamino benzaldehyde, methanesulfonamide,n-3-formylphenyl, n-3-formyl-phenyl-methanesulfonamide
2794787
N-(3-formylphényl)méthanesulfonamide
CS(=O)(=O)NC1=CC=CC(C=O)=C1
Nom chimique ou matériau N-(3-formylphenyl)methanesulfonamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.23
Pourcentage de pureté 97%