Learn More
Alfa Aesar™ N-(4-acétylphényl)thio-urée, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L11872.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 71680-92-7 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11392677
  • 196.00€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
71680-92-7
194.252
VVIUKYOXYSWCOF-UHFFFAOYSA-N
2735266
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=S)N
C9H10N2OS
MFCD00041188
4-acetylphenyl thiourea, 1-4-acetylphenyl-2-thiourea, 4-acetyl-phenyl-thiourea, n-4-acetylphenyl thiourea, 1-4-acetylphenyl thiourea, 1-4-ethanoylphenyl thiourea, thiourea,n-4-acetylphenyl, 1-acetyl-4-aminothioxomethyl amino benzene
(4-acétylphényl)thiourée
Spécification
N-(4-Acetylphenyl)thiourea
5g
C9H10N2OS
2804788
VVIUKYOXYSWCOF-UHFFFAOYSA-N
(4-acétylphényl)thiourée
2735266
98%
∽215°C (decomposition)
71680-92-7
MFCD00041188
4-acetylphenyl thiourea, 1-4-acetylphenyl-2-thiourea, 4-acetyl-phenyl-thiourea, n-4-acetylphenyl thiourea, 1-4-acetylphenyl thiourea, 1-4-ethanoylphenyl thiourea, thiourea,n-4-acetylphenyl, 1-acetyl-4-aminothioxomethyl amino benzene
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=S)N
194.252
194.26
Vidéos
FDS Documents