Learn More
N-(4-éthylbenzyl)-N-méthylamine, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 149.24 |
Pourcentage de pureté | 97% |