Learn More
N-(4-éthylbenzyl)-N-méthylamine, Maybridge
Marque: Maybridge MO00891DA
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 568577-84-4 Poids : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité | 1g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Identifiants chimiques
568577-84-4 | |
149.237 | |
n-methyl-4-ethylbenzylamine, 1-4-ethylphenyl-n-methylmethanamine, n-4-ethylbenzyl-n-methylamine, 4-ethylphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl-n-methyl, 1-4-ethylphenyl-n-methyl-methanamine, 4-ethylbenzyl methylamine, 4-ethylphenyl methyl methylamine | |
1-(4-éthylphényl)-N-méthylméthanamine |
C10H15N | |
JCSDSVXBTRWEJS-UHFFFAOYSA-N | |
2060575 | |
CCC1=CC=C(C=C1)CNC |
Spécification
N-(4-Ethylbenzyl)-N-methylamine | |
1g | |
97% | |
n-methyl-4-ethylbenzylamine, 1-4-ethylphenyl-n-methylmethanamine, n-4-ethylbenzyl-n-methylamine, 4-ethylphenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-ethyl-n-methyl, 1-4-ethylphenyl-n-methyl-methanamine, 4-ethylbenzyl methylamine, 4-ethylphenyl methyl methylamine | |
CCC1=CC=C(C=C1)CNC | |
149.237 | |
149.24 |
Flacon en verre ambré | |
568577-84-4 | |
C10H15N | |
JCSDSVXBTRWEJS-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-éthylphényl)-N-méthylméthanamine | |
2060575 | |
97% |