Learn More
N-(4-pipéridine-1-ylbenzyl)cyclopropanamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3111038
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
857283-76-2
C15H22N2
230.36
MFCD07772814
UNFZQBXRXGLJLF-UHFFFAOYSA-N
n-4-piperidin-1-ylbenzyl cyclopropanamine, n-4-piperidin-1-yl phenyl methyl cyclopropanamine, cyclopropyl 4-piperidylphenyl methyl amine, n-4-piperidin-1-yl benzyl cyclopropanamine, benzenemethanamine,n-cyclopropyl-4-1-piperidinyl, n-4-piperidin-1-ylphenyl methyl cyclopropanamine
7162339
N-{[4-(pipéridin-1-yl)phényle]méthyle}cyclopropanamine
C(NC1CC1)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
857283-76-2
C15H22N2
230.36
MFCD07772814
UNFZQBXRXGLJLF-UHFFFAOYSA-N
n-4-piperidin-1-ylbenzyl cyclopropanamine, n-4-piperidin-1-yl phenyl methyl cyclopropanamine, cyclopropyl 4-piperidylphenyl methyl amine, n-4-piperidin-1-yl benzyl cyclopropanamine, benzenemethanamine,n-cyclopropyl-4-1-piperidinyl, n-4-piperidin-1-ylphenyl methyl cyclopropanamine
7162339
N-{[4-(pipéridin-1-yl)phényle]méthyle}cyclopropanamine
C(NC1CC1)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1
Nom chimique ou matériau N-(4-piperidin-1-ylbenzyl)cyclopropanamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 230.35
Pourcentage de pureté 95%