missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atago™ Réfractomètre portatif modèle N-8α

Marque:  Atago™ 2360

Code nomenclature Nacres: PB.36

Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg

Code produit. 10278734

  • 772.81€ / 1 pièce

Expédition estimée: 13-03-2023
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Réfractomètre à main % Brix
• Haute définition
• Lecture de l'échelle et du contraste améliorée
• Volet transparent en résine, non résistant aux produits chimiques agressifs
• Réfractomètre standard
• Calibrage 1 point à l'aide d'un tournevis, sur eau distillée pour les réfractomètres dont la gamme commence à zéro ou sur solution standard pour les autres
Spécification

Spécification

Réfractomètre portatif
N-8α
Mesure de solutions à faible concentration
0 à 8 % Brix
Brix
260 g
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions