Learn More
Thermo Scientific™ N-acétyl-asp-glu-val-asp p-nitroanilide
Catalog Number 15417119
185.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Un substrat colorimétrique pour la caspase-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Quantité 25 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un substrat colorimétrique pour la caspase-3
CAS 189950-66-1
Formule moléculaire C26H34N6O13
Poids de la formule 638,58g/mol
Synonyme Ac-DEVD-pNA
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Poudre
Clé InChI GGXRLUDNGFFUKI-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 4-{[1-({2-carboxy-1-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2-methylpropyl]carbamoyl}-4-(3-carboxy-2-acetamidopropanamido)butanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 638.59