Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acétyl-DL-tryptophane, 98+ %, extra pur
Catalog Number p-50009
20.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
87-32-1
C13H14N2O3
246.27
MFCD00005644
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
2002
CHEBI:70976
Acide 2-acétamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
87-32-1
C13H14N2O3
246.27
MFCD00005644
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
n-acetyl-dl-tryptophan, n-acetyltryptophan, ac-dl-trp-oh, acetyltryptophan, dl-acetyltryptophan, 2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-n-acetyltryptophan, n-acetyl-dl-tryptophane, l-tryptophan, n-acetyl, dl-tryptophan, n-acetyl
2002
CHEBI:70976
Acide 2-acétamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
CC(=O)NC(CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-DL-tryptophan
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 204.0°C to 206.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0,51g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 246.27
Pourcentage de pureté 98+%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline fine