Learn More
N-Acetyl-L-cysteine, Merck Millipore
For biochemistry
Marque:  Merck Millipore 1124221000
Informations supplémentaires : CAS : 616-91-1 Poids : 1.00000kg
Quantité 1 kg
Code produit. 10026320
Quantité Prix
1 834.00€ / 1kg
5 727.50€ / 1kg
Date d’expédition estimée: 25-10-2021
Description
Description
  • Dosage (iodométrique) : ≥ 99,0 %
  • Identité (spectre IR) : test réussi
  • Aspect : blanc à presque blanc, poudre cristalline ou cristaux incolores
  • Aspect de la solution (1 mol/L, eau) : transparente et incolore
  • Rotation spec. (α 20/D, 50 g/L, tampon pH 7,0) : +21,0 à +27,0
  • Métaux lourds (sous forme de Pb) : ≤ 0,001 %
  • NH4 (ammonium) : ≤ 0,01 %
  • L-cystéine (HPLC) : ≤ 0,02 %
  • Autres substances réagissant à la ninhydrine : ≤ 0,1 %
Spécification
Identifiants chimiques
616-91-1
1.48 g/cm3 (at 20°C)
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYNA-N
MFCD00004880
1.5-2.5 (20°C, 100 g/L in H2O)
2-Acetamido-3-mercaptopropionic acid
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
1 S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10 H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
C5H9NO3S
163.19
179.5 g/L
Spécification
616-91-1
C5H9NO3S
2-Acetamido-3-mercaptopropionic acid
PWKSKIMOESPYIA-UHFFFAOYNA-N
Acide 2-acétamido-3-sulfanylpropanoïque
179.5 g/L
1.5-2.5 (20°C, 100 g/L in H2O)
5050 mg/kg LD50, oral (Rat)
C5H9NO3S
MFCD00004880
1 S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10 H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
CC(=O)NC(CS)C(O)=O
163.19
1.48 g/cm3 (at 20°C)
1 kg