Learn More
N-acétyl-l-proline, 99 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 376640050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 68-95-1 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
68-95-1 | |
157.17 | |
GNMSLDIYJOSUSW-LURJTMIESA-N | |
66141 | |
acide(2S)-1-acétylpyrrolidine-2-carboxylique |
C7H11NO3 | |
MFCD00020837 | |
n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid | |
CHEBI:21560 | |
CC(=O)N1CCCC1C(=O)O |
Spécification
N-Acetyl-L-proline | |
Flacon en verre | |
-86 | |
115°C to 117°C | |
68-95-1 | |
100.0 | |
C7H11NO3 | |
n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid | |
CC(=O)N1CCCC1C(=O)O | |
157.17 | |
CHEBI:21560 | |
Poudre |
Authentic | |
−86° (20°C c=1 EtOH) | |
Blanc | |
5g | |
98.5 | |
99% | |
MFCD00020837 | |
GNMSLDIYJOSUSW-LURJTMIESA-N | |
acide(2S)-1-acétylpyrrolidine-2-carboxylique | |
66141 | |
157.17 | |
99% |