Learn More
Alfa Aesar™ N-Acétylthiourée, 98 %
Marque: Alfa Aesar™ 047008.36
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 591-08-2 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantité. | 500g |
---|
Identifiants chimiques
591-08-2 | |
118.154 | |
IPCRBOOJBPETMF-UHFFFAOYSA-N | |
2723593 | |
CC(=O)NC(=S)N |
C3H6N2OS | |
MFCD00004937 | |
n-acetylthiourea, acetylthiourea, 1-acetylthiourea, 1-acetyl-2-thiourea, acetothiourea, n-acetyl-2-thiourea, acetamide, n-aminothioxomethyl, n-acetylthiocarbamide, urea, 1-acetyl-2-thio, acetylthiocarbamide | |
N-carbamothioylacétamide |
Spécification
N-Acetylthiourea | |
Blanc crème | |
500g | |
C3H6N2OS | |
UN2811 | |
n-acetylthiourea, acetylthiourea, 1-acetylthiourea, 1-acetyl-2-thiourea, acetothiourea, n-acetyl-2-thiourea, acetamide, n-aminothioxomethyl, n-acetylthiocarbamide, urea, 1-acetyl-2-thio, acetylthiocarbamide | |
CC(=O)NC(=S)N | |
118.154 | |
118.16 | |
98% |
Odorless | |
165°C to 169°C | |
591-08-2 | |
MFCD00004937 | |
969960 | |
IPCRBOOJBPETMF-UHFFFAOYSA-N | |
N-carbamothioylacétamide | |
2723593 | |
Poudre cristalline |