Learn More
N(alpha)-Boc-L-glutamine, 98+ %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse et l’activité analgésique de la bêta-endorphine chez l’homme.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol. Soluble dans 1 mmole dans 2 ml DMF.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé dans la synthèse et l’activité analgésique de la bêta-endorphine chez l’homme.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol. Soluble dans 1 mmole dans 2 ml DMF.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N(alpha)-Boc-L-glutamine |
Point de fusion | 118°C to 120°C |
Beilstein | 2127805 |
Informations sur la solubilité | Soluble in DMSO and methanol. Soluble in 1?mmole in 2 ml DMF. |
Poids de la formule | 246.26 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Quantité | 5 g |
Rotation optique | −18.5° (c=1, DMF) |