Learn More
N-amidinothyourée, +98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11477407
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2114-02-5
C2H6N4S
118.16
MFCD00014472
OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
2114-02-5
C2H6N4S
118.16
MFCD00014472
OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le composé 2-imino-4-thiobiuret est utilisé dans la conception et la synthèse de dérivés de guanylthiourée, qui sont des inhibiteurs potentiels de l’enzyme réductase du plasmodium falciparum dihydrofolate. Le composé 2-imino-4-thiobiuret est également utilisé comme réactif dans les réactions de recyclisation des n-arylmaléimides avec des composés polynucléophiles.
Solubilité
Soluble dans l’eau (70 g/l).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Amidinothiourea
Point de fusion 160°C to 168°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 1756620
Synonyme 4-pentyn-2-ol, 4-pentyne-2-ol, +--4-pentyn-2-ol, r,s-4-pentyn-2-ol, 4-hydroxypentyne, pentyne-4-ol, 4-pentin-2-ol, 1-methyl-3-butyn-1-ol, +/--4-pentyn-2-ol
Informations sur la solubilité Soluble in water (70g/L).
SMILES NC(N)=NC(N)=S
Nom IUPAC (diaminométhylidène)thiourée
CID PubChem 92915
Poids de la formule 118.16
Pourcentage de pureté ≥98%