missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-benzyl-4-bromobenzènesulfonamide, 97 %

Marque:  Alfa Aesar™ H56585.03

Code nomenclature Nacres: NA.22

Informations supplémentaires : CAS : 3609-87-8 Poids : 0.00100kg

Quantité. 1g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15433088

  • 210.00€ / 1g

Expédition estimée
17-02-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Identifiants chimiques

3609-87-8
326.208
KBFYMIDQZWIKJR-UHFFFAOYSA-N
571651
C1=CC=C(C=C1)CNS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
C13H12BrNO2S
MFCD00450587
n-benzyl 4-bromobenzenesulfonamide, n-benzyl-p-bromobenzenesulfonamide, n-benzyl-4-bromobenzene-1-sulfonamide, acmc-1cmxa, n-benzyl-4-bromobenzenesulphonamide, n-benzyl-4-bromo-benzenesulfonamide, 4-bromophenyl sulfonyl benzylamine, benzenesulfonamide, n-benzyl-p-bromo, n-benzyl-4-bromo-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-phenylmethyl benzenesulfonamide
N-benzyl-4-bromobenzènesulfonamide

Spécification

N-Benzyl-4-bromobenzenesulfonamide
3609-87-8
MFCD00450587
KBFYMIDQZWIKJR-UHFFFAOYSA-N
N-benzyl-4-bromobenzènesulfonamide
571651
97%
1g
C13H12BrNO2S
n-benzyl 4-bromobenzenesulfonamide, n-benzyl-p-bromobenzenesulfonamide, n-benzyl-4-bromobenzene-1-sulfonamide, acmc-1cmxa, n-benzyl-4-bromobenzenesulphonamide, n-benzyl-4-bromo-benzenesulfonamide, 4-bromophenyl sulfonyl benzylamine, benzenesulfonamide, n-benzyl-p-bromo, n-benzyl-4-bromo-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-phenylmethyl benzenesulfonamide
C1=CC=C(C=C1)CNS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Br
326.208
326.21
Vidéos
FDS Documents