missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Benzyl-4-méthylbenzamide, 97 %

Marque:  Alfa Aesar™ H56270.03

Code nomenclature Nacres: NA.22

Informations supplémentaires : CAS : 5436-83-9 Poids : 0.00100kg

Quantité 1g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15432728

  • 301.00€ / 1g

Expédition estimée
25-02-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. 

Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification

Identifiants chimiques

5436-83-9
225.291
QIULRTIURUDCGH-UHFFFAOYSA-N
228681
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2
C15H15NO
MFCD00026008
benzamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, cambridge id 5104261, benzamide,4-methyl-n-phenylmethyl
N-benzyl-4-méthylbenzamide

Spécification

N-Benzyl-4-methylbenzamide
5436-83-9
MFCD00026008
QIULRTIURUDCGH-UHFFFAOYSA-N
N-benzyl-4-méthylbenzamide
228681
97%
1g
C15H15NO
benzamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, cambridge id 5104261, benzamide,4-methyl-n-phenylmethyl
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2
225.291
225.29
Vidéos
FDS Documents