missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Benzyl-4-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7037517
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
5436-83-9
C15H15NO
225.291
MFCD00026008
QIULRTIURUDCGH-UHFFFAOYSA-N
benzamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, cambridge id 5104261, benzamide,4-methyl-n-phenylmethyl
228681
N-benzyl-4-méthylbenzamide
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
5436-83-9
C15H15NO
225.291
MFCD00026008
QIULRTIURUDCGH-UHFFFAOYSA-N
benzamide, 4-methyl-n-phenylmethyl, cambridge id 5104261, benzamide,4-methyl-n-phenylmethyl
228681
N-benzyl-4-méthylbenzamide
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. 

Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Benzyl-4-methylbenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 225.29
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'