Learn More
Ester éthylique N-benzylglycine, 96 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 105950100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 6436-90-4 Poids : 0.06000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité 10g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10040700
  • 26.22€ / 10g
En stock, prêt à être expédié: 3
Identifiants chimiques
6436-90-4
193.25
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
80908
CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
C11H15NO2
MFCD00009174
n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
éthyle 2-(benzylamino)acétate
Spécification
N-Benzylglycine ethyl ester
112°C
Flacon en verre
1.03
Incolore à jaune
96%
95.0
95% min. (GC)
C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
12, 1060
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
éthyle 2-(benzylamino)acétate
80908
Liquide
1.0300g/mL
Authentic
1.5045 to 1.5065
140°C to 142°C (10.0mmHg)
10g
6436-90-4
100.0
C11H15NO2
MFCD00009174
n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
193.25
193.24
96%
Vidéos
FDS Documents
Certificats