Learn More
Ester de benzyle-1 d’acide N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester, is used as a reagent in the synthesis of acyl peptides that act as immunostimulants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-benzyloxycarbonyl-D-glutamate de 1-benzyle est utilisé comme réactif dans la synthèse d’acyles peptidiques qui agissent comme immunostimulants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’acide acétique.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Le N-benzyloxycarbonyl-D-glutamate de 1-benzyle est utilisé comme réactif dans la synthèse d’acyles peptidiques qui agissent comme immunostimulants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’acide acétique.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-benzyl ester |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 5305848 |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol and acetic acid. |
Poids de la formule | 371.39 |
Pourcentage de pureté | 97% |