missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-benzyloxycarbonylglycine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7022935
25.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.


Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1138-80-3
C10H11NO4
209.201
MFCD00002691
CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine
14349
CHEBI:16532
Acide 2-(phénylméthoxycarbonylamino)acétique
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1138-80-3
C10H11NO4
209.201
MFCD00002691
CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine
14349
CHEBI:16532
Acide 2-(phénylméthoxycarbonylamino)acétique
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O

N-Carbobenzoxyglycine is used in the dipeptide synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
La N-carbobenzoxyglycine est utilisée dans la synthèse des dipeptides.

Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.

Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Benzyloxycarbonylglycine
Point de fusion 119°C to 122°C
Formule linéaire C6H5CH2OCONHCH2CO2H
Beilstein 526877
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 209.2
Pourcentage de pureté ≥98%
Quantité 25 g

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'