Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-1,4-diaminocyclohexane, 95 %
Marque: Alfa Aesar™ H64932.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 195314-59-1 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Quantité | 1g |
---|
Identifiants chimiques
195314-59-1 | |
214.309 | |
FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N | |
2756050 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)N |
C11H22N2O2 | |
MFCD01076211 | |
trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine | |
carbamate de tert-butyle N-(4-aminocyclohexyl) |
Spécification
N-Boc-1,4-diaminocyclohexane | |
1g | |
C11H22N2O2 | |
UN3259 | |
trans-n-boc-1,4-cyclohexanediamine, n-boc-trans-1,4-cyclohexanediamine, 1-n-boc-cis-1,4-cyclohexyldiamine, tert-butyl 4-aminocyclohexyl carbamate, n-boc-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl n-4-aminocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-aminocyclohexyl carbamate, 1-boc-amino-1,4-cyclohexanediamine, tert-butyl 4-aminocyclohexylcarbamate, cis-n-boc-1,4-cyclohexanediamine | |
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)N | |
214.309 | |
214.31 | |
95% |
Blanc | |
195314-59-1 | |
MFCD01076211 | |
13428745 | |
FEYLUKDSKVSMSZ-UHFFFAOYSA-N | |
carbamate de tert-butyle N-(4-aminocyclohexyl) | |
2756050 | |
Solide |