Learn More
N-Boc-1,6-diaminohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047909
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
51857-17-1
C11H24N2O2
216.325
MFCD00671489
RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
2733170
tert-butyl N-(6-aminohexyl)carbamate
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
51857-17-1
C11H24N2O2
216.325
MFCD00671489
RVZPDKXEHIRFPM-UHFFFAOYSA-N
n-boc-1,6-diaminohexane, n-boc-1,6-hexanediamine, tert-butyl n-6-aminohexyl carbamate, tert-butyl 6-aminohexyl carbamate, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-diaminohexane, n-tert-butoxycarbonyl-1,6-hexanediamine, tert-butyl 6-aminohexylcarbamate, boc-1,6-diaminohexane hydrochloride, 6-tert-butoxycarbonylamino hexylamine, n-6-aminohexyl carbamic acid tert-butyl ester
2733170
tert-butyl N-(6-aminohexyl)carbamate
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCN
N-Boc-1,6-diaminohexane is used to prepare 1,3-Bis[6-(Boc-amino)hexyl]urea by reacting with carbonyl dichloride in the presence of triethylamine. Further, it is used as a reagent for the introduction of a C6-spacer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Boc-1,6-diaminohexane est utilisé pour préparer de l’urée 1,3-Bis[6-(Boc-amino)héxyl] en réagissant avec le dichlorure de carbonyle en présence de triéthylamine. De plus, il est utilisé comme réactif pour l’introduction d’un espaceur C6.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Boc-1,6-diaminohexane
Point d’ébullition 106°C to 110°C (0.3mmHg)
Numéro UN UN2735
Beilstein 2089264
Indice de réfraction 1.461
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane and ethyl acetate.
Poids de la formule 216.33
Pourcentage de pureté 98%
Densité 0.965
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Sensibilité Air Sensitive