Learn More
Acide N-BOC-1-aminocyclobutanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229094
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
120728-10-1
C10H16NO4
214.24
MFCD02682623
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
1512646
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclobutane-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
120728-10-1
C10H16NO4
214.24
MFCD02682623
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
1512646
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclobutane-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Point de fusion 129°C to 133°C
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à marron
Plage de pourcentage du dosage 97%
Spectre IR Authentic
Conditionnement Bouteille en verre
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 97%
Quantité 1 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.