Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-4,4-difluoro-L-proline, 97 +%
93.83€ - 264.00€
Identifiants chimiques
CAS | 203866-15-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H15F2NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 251.23 |
Numéro MDL | MFCD03094917 |
Clé InChI | WTMZYKCXBXPVPT-LURJTMIESA-N |
Synonyme | n-boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4,4-difluoro-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoro-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-boc-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-4,4-difluoroproline |
CID PubChem | 22977458 |
Nom IUPAC | (2S)-4,4-difluoro-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-acide carboxylique |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15433597
|
Alfa Aesar™
H27052.MD |
250mg |
93.83€
250mg |
En stock, prêt à être expédié : 2 | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11406100
|
Alfa Aesar™
H27052.03 |
1g |
264.00€
1g |
En stock, prêt à être expédié : 5 | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
203866-15-3 | |
251.23 | |
WTMZYKCXBXPVPT-LURJTMIESA-N | |
22977458 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)(F)F |
C10H15F2NO4 | |
MFCD03094917 | |
n-boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4,4-difluoro-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoro-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-boc-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-4,4-difluoroproline | |
(2S)-4,4-difluoro-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-acide carboxylique |
Spécification
N-Boc-4,4-difluoro-L-proline | |
250mg | |
C10H15F2NO4 | |
n-boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4,4-difluoro-l-proline, 1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoro-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-4,4-difluoro-l-proline, s-1-boc-4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-4,4-difluoroproline | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)(F)F | |
251.23 | |
251.24 |
120°C to 124°C | |
203866-15-3 | |
MFCD03094917 | |
WTMZYKCXBXPVPT-LURJTMIESA-N | |
(2S)-4,4-difluoro-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-acide carboxylique | |
22977458 | |
≥97% |