missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-4-méthylène-L-proline, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Comme intermédiaires importants dans divers domaines tels que la synthèse de peptides, la synthèse asymétrique, la chimie médicale et la chimie des polymères. Les prolins fluorés ont été synthétisés à partir de la proline N-Boc-4-méthylène-L disponible dans le commerce.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Comme intermédiaires importants dans divers domaines tels que la synthèse de peptides, la synthèse asymétrique, la chimie médicale et la chimie des polymères. Les prolins fluorés ont été synthétisés à partir de la proline N-Boc-4-méthylène-L disponible dans le commerce.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Boc-4-methylene-L-proline |
Point de fusion | 110°C to 114°C |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 227.26 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'