Learn More
N-BOC-4-oxo-L-proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-BOC-4-oxo-L-proline |
Point de fusion | 155°C to 163°C |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 229.23 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-BOC-4-oxo-L-proline