Learn More
N-BOC-4-oxo-L-proline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13478648
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
84348-37-8
C10H15NO5
229.23
MFCD01860669
CKYGSXRXTIKGAJ-UHFFFAOYNA-N
n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
11593804
acide (2S)-1-[(2-méthylpropane-2-yle)oxycarbonyle]-4-oxopyrrolidine-2-carboxylique
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(O)=O
84348-37-8
C10H15NO5
229.23
MFCD01860669
CKYGSXRXTIKGAJ-UHFFFAOYNA-N
n-boc-4-oxo-l-proline, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, n-t-boc-4-oxo-l-proline, boc-4-oxo-pro-oh, n-tert-boc-4-oxo-l-proline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoproline, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid, s-4-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester
11593804
acide (2S)-1-[(2-méthylpropane-2-yle)oxycarbonyle]-4-oxopyrrolidine-2-carboxylique
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(O)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-BOC-4-oxo-L-proline
Point de fusion 155°C to 163°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.23
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-4-oxo-L-proline