Learn More
Ester méthylique de N-BOC-4-oxo-L-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13458648
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
102195-80-2
C11H17NO5
243.26
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
10988485
1-O-tert-butyle 2-O-méthyle (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC
102195-80-2
C11H17NO5
243.26
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
10988485
1-O-tert-butyle 2-O-méthyle (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
Point de fusion 42°C to 45°C
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 243.26
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.