missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ester méthylique de N-BOC-4-oxo-L-proline, 97 %, ACROS Organics

Marque:  Acros Organics 449272500

Code nomenclature Nacres: NA.21

Informations supplémentaires : CAS : 102195-80-2 Poids : 0.01000kg


Quantité. 250mg
Emballage Flacon en verre

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 13468648

  • 20.30€ / 250mg

Expédition estimée
05-11-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Spécification

Identifiants chimiques

102195-80-2
243.26
boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
1-O-tert-butyle 2-O-méthyle (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
C11H17NO5
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
10988485
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC

Spécification

N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester
Flacon en verre
250mg
96% min. (GC)
boc-4-oxo-pro-ome, n-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, s-1-tert-butyl 2-methyl 4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 2s-1-boc-4-oxo-proline methyl ester, methyl 1-boc-4-oxo-proline, 1-boc-4-oxo-l-proline methyl ester, tert-butyl 2s-2-methoxycarbonyl-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate, 2s-4-oxo-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-oxo-, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester, 2s
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)CC1C(=O)OC
243.26
243.26
>110°C
42°C to 45°C
102195-80-2
C11H17NO5
UPBHYYJZVWZCOZ-QMMMGPOBSA-N
1-O-tert-butyle 2-O-méthyle (2S)-4-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
10988485
97%
Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Identifiant produit
  • N-BOC-4-oxo-L-proline methyl ester

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1

Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.

Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Documents