Learn More
Ester méthylique de N-Boc-D-proline, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7041579
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
73323-65-6
C11H19NO4
229.276
MFCD00190828
WVDGSSCWFMSRHN-MRVPVSSYSA-N
boc-d-pro-ome, boc-d-proline methyl ester, r-1-tert-butyl 2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2r-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-boc-d-proline methyl ester, r-1-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-d-proline methyl ester, o1-tert-butyl o2-methyl 2r-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-d-proline-methyl ester, pubchem16716
1277667
1-O-tert-butyle 2-O-méthyle (2R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)OC
73323-65-6
C11H19NO4
229.276
MFCD00190828
WVDGSSCWFMSRHN-MRVPVSSYSA-N
boc-d-pro-ome, boc-d-proline methyl ester, r-1-tert-butyl 2-methyl pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2r-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, n-boc-d-proline methyl ester, r-1-boc-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, n-tert-butoxycarbonyl-d-proline methyl ester, o1-tert-butyl o2-methyl 2r-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-d-proline-methyl ester, pubchem16716
1277667
1-O-tert-butyle 2-O-méthyle (2R)-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C(=O)OC
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’ester méthylique de proline N-Boc-D est une importante matière première et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, des produits agrochimiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans le DMSO.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’écart des agents oxydants, de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Boc-D-proline methyl ester
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO.
Poids de la formule 229.27
Pourcentage de pureté 95%