Learn More
N-Boc-éthylènediamine, 98 %, peut cont. jusqu’à 5 % de tert-butanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047908
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
57260-73-8
C7H16N2O2
160.22
MFCD00191871
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
187201
tert-butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
CC(C)(C)OC(=O)NCCN
57260-73-8
C7H16N2O2
160.22
MFCD00191871
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
187201
tert-butyl N-(2-aminoethyl)carbamate
CC(C)(C)OC(=O)NCCN
N-Boc-ethylenediamine is used in the synthesis of thyronamine derivatives. It is also used in the preparation of (2-isothiocyanato-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester by reacting with carbon disulfide. Further, it is used in both oligonucleotide and peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Boc-éthylènediamine est utilisé pour la synthèse des dérivés de la thyronamine. Il est également utilisé dans la préparation de l’ester tert-butylique de l’acide carbamique (2-isothiocyanato-éthyl) en réagissant avec du disulfure de carbone. De plus, il est utilisé dans la synthèse des oligonucléotides et des peptides.
Solubilité
Miscible avec du méthanol et du chloroforme. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Boc-ethylenediamine
Point d’ébullition 72°C (0.1mmHg)
Notes de pourcentage du dosage peut donner jusqu’à 5 % de tert-butanol
Numéro UN UN2735
Beilstein 1932330
Indice de réfraction 1.457
Informations sur la solubilité Miscible with methanol and chloroform. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté 98%
Densité 1.016
Quantité 5 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Sensibilité Air Sensitive