Learn More
N-BOC-Hexahydro-1H-azépine-4-one, 97 %, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 435540050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 188975-88-4 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|---|
Conditionnement | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
188975-88-4 | |
213.28 | |
n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate | |
Tert-butyle 4-oxoazepane-1-carboxylate |
C11H19NO3 | |
PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N | |
1512679 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1 |
Spécification
N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one | |
Flacon en verre | |
5g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
n-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 1-boc-hexahydro-1h-azepin-4-one, 4-oxoazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-homopiperazin-4-one, 1-boc-4-azepanone, n-boc-hexahydro-1h-azepine-4-one, tert-butyl hexahydro-4-oxo-1h-azepine-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-oxoazepane, 4-oxo-azepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 4-oxohexahydro-1h-azepine-1-carboxylate | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)CC1 | |
213.28 | |
213.28 | |
97% |
Authentic | |
Incolore à jaune | |
188975-88-4 | |
100.0 | |
C11H19NO3 | |
PMLBUVZPRKXMOX-UHFFFAOYSA-N | |
Tert-butyle 4-oxoazepane-1-carboxylate | |
1512679 | |
Liquide ou solide à fusion faible |
Sécurité et traitement
- N-BOC-Hexahydro-1H-azepin-4-one
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.