Learn More
Ester N-α-BOC-L-Asparagine 4-nitrophénylique, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 11925511
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
4587-33-1
C15H19N3O7
353.33
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N
boc-asn-onp, boc-l-asparagine 4-nitrophenyl ester, boc-asn-ophno2, s-4-nitrophenyl 4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoate, 4-nitrophenyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoate, pubchem12095, threonin-tert.-butylether, ch3 3coconhch cooh ch2cooh, n1-t-boc c1-p-nitrophenol asparagine, boc-asn-onp hplc
439663
CHEBI:3147
(4-nitrophényl) (2S)-4-amino-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoate
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
4587-33-1
C15H19N3O7
353.33
IAPXDJMULQXGDD-NSHDSACASA-N
boc-asn-onp, boc-l-asparagine 4-nitrophenyl ester, boc-asn-ophno2, s-4-nitrophenyl 4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoate, 4-nitrophenyl 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoate, pubchem12095, threonin-tert.-butylether, ch3 3coconhch cooh ch2cooh, n1-t-boc c1-p-nitrophenol asparagine, boc-asn-onp hplc
439663
CHEBI:3147
(4-nitrophényl) (2S)-4-amino-2-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutanoate
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Nom chimique ou matériau N-α-BOC-L-Asparagine 4-nitrophenyl ester
Point de fusion 136°C to 140°C
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Spectre IR Authentic
Conditionnement Bouteille en verre
Rotation spécifique -36.4
Poids de la formule 353.33
Pourcentage de pureté 98%
Eau 1% Max.
Quantité 1 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-alpha-BOC-L-Asparagine 4-nitrophenyl ester