Learn More
Ester de benzyle-5 d’acide N-Boc-L-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15433438
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13574-13-5
C17H22NO6
336.37
MFCD00065569
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-M
boc-glu obzl-oh, boc-l-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-l-glutamic acid 5-benzylester, 5-benzyl n-boc-l-glutamate, boc-l-glu obzl-oh, n-alpha-tert-boc-l-glutamic-gamma-benzyl ester, 5-benzyl n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamate, boc-l-glutamic acid-5-benzyl ester, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 5-phenylmethyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-benzyl ester
83589
(2S)-5-(benzyloxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-oxopentanoate
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13574-13-5
C17H22NO6
336.37
MFCD00065569
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-M
boc-glu obzl-oh, boc-l-glutamic acid 5-benzyl ester, boc-l-glutamic acid 5-benzylester, 5-benzyl n-boc-l-glutamate, boc-l-glu obzl-oh, n-alpha-tert-boc-l-glutamic-gamma-benzyl ester, 5-benzyl n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamate, boc-l-glutamic acid-5-benzyl ester, l-glutamic acid, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-, 5-phenylmethyl ester, n-boc-l-glutamic acid 5-benzyl ester
83589
(2S)-5-(benzyloxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-oxopentanoate
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
N-Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-Boc-L-glutamate de 5-benzyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le N,N-diméthylformamide.
Remarques
Stocker à 2-8°C. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester
Point de fusion 69°C to 71°C
Quantité 5 g
Beilstein 2226572
Informations sur la solubilité Soluble in N,N- Dimethyl formamide.
Rotation optique −5.5° (c=1 in Acetic Acid)
Poids de la formule 337.37
Pourcentage de pureté 98%