Learn More
Alfa Aesar™ Acide N-Boc-L-pipecolinique, 98 +%
Marque:  Alfa Aesar™ L19361.MD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 26250-84-0 Poids : 0.01000kg
Quantité 250mg
Code produit. 11394286
  • 18.48€ / 250mg
En stock, prêt à être expédié : 1
Description
Description
Applications
Lʼacide N-Boc-L-pipecolinique est un acide pipecolique utile protégé par le boc pour la recherche protéomique dans lʼactivité du canal ionique modulant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
26250-84-0
229.276
JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
688617
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
C11H19NO4
MFCD00151904
boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
(2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-2-acide carboxylique
Spécification
N-Boc-L-pipecolinic acid
121°C to 125°C
26250-84-0
MFCD00151904
boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
(2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-2-acide carboxylique
688617
≥98%
−46° (c=1 in Methanol)
250mg
C11H19NO4
3652038
Insoluble in water.
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
229.276
229.28
Vidéos
FDS Documents