Learn More
Acide N-Boc-L-pipecolinique, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047513
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
26250-84-0
C11H19NO4
229.276
MFCD00151904
JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
688617
(2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-2-acide carboxylique
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
26250-84-0
C11H19NO4
229.276
MFCD00151904
JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
688617
(2S)-1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-2-acide carboxylique
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
N-Boc-L-pipecolinic acid is a useful boc protected Pipecolic Acid for proteomics research in modulating ion channel activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide N-Boc-L-pipecolinique est un acide pipecolique utile protégé par le boc pour la recherche protéomique dans lʼactivité du canal ionique modulant.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-Boc-L-pipecolinic acid
Point de fusion 121°C to 125°C
Quantité 250 mg
Beilstein 3652038
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Rotation optique −46° (c=1 in Methanol)
Poids de la formule 229.28
Pourcentage de pureté ≥98%