Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-L-prolinol, 98+ %
Marque:  Alfa Aesar™ L09885.03
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 69610-40-8 Poids : 0.00100kg
Quantité 1g
Code produit. 11392327
  • 33.05€ / 1g
Expédition estimée
18-05-2021
Identifiants chimiques
69610-40-8
201.266
BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
643448
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
C10H19NO3
MFCD00066232
n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
(2S)-2-(hydroxyméthyl)pyrrolidine-1-carboxylate de tert-butyle
Spécification
N-Boc-L-prolinol
59°C to 62°C
69610-40-8
MFCD00066232
n-boc-l-prolinol, boc-l-prolinol, s-1-boc-2-pyrrolidinemethanol, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-l-prolinol, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinol, boc-prolinol, s---1-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-pro-ol
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
201.266
201.27
−54° (c=5 in Methanol)
1g
C10H19NO3
3542667
BFFLLBPMZCIGRM-QMMMGPOBSA-N
(2S)-2-(hydroxyméthyl)pyrrolidine-1-carboxylate de tert-butyle
643448
≥98%
Vidéos
FDS Documents