Learn More
N-α-BOC-N-omega-tosyl-L-arginine, 97 %, contient <15 % d’acétate d’éthyle, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 440830250
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 13836-37-8 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 3175 Chem class : 4.1 Pack group : II
Quantité 25g
Code produit. 11995501
  • 89.81€ / 25g
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Identifiants chimiques
13836-37-8
428.51
boc-arg tos-oh, boc-arg tos, n alpha-boc-n omega-tosyl-l-arginine, n 2-tert-butoxycarbonyl-n g-tosyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-4-methylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n5-imino 4-methylphenyl sulfonyl amino methyl, boc-arg tos oh, boc-arg ts, ambotzbaa1068, boc arg tos-oh
Acide (2S)-5-[[amino-[(4-méthylphényl)sulfonylamino]méthylidène]amino]-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoïque
C18H28N4O6S
WBIIPXYJAMICNU-AWEZNQCLSA-N
83767
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N
Spécification
N-α-BOC-N-ω-Tosyl-L-arginine
15.0% max. (EtOAc)
1% Max.
99°C to 100°C
13836-37-8,141-78-6
100.0
C18H28N4O6S
WBIIPXYJAMICNU-AWEZNQCLSA-N
Acide (2S)-5-[[amino-[(4-méthylphényl)sulfonylamino]méthylidène]amino]-2-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoïque
83767
Poudre
Authentic
-3.2
Blanc
25g
96.0
96% min. (HPLC)
boc-arg tos-oh, boc-arg tos, n alpha-boc-n omega-tosyl-l-arginine, n 2-tert-butoxycarbonyl-n g-tosyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-4-methylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n5-imino 4-methylphenyl sulfonyl amino methyl, boc-arg tos oh, boc-arg ts, ambotzbaa1068, boc arg tos-oh
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N
428.51
428.51
97%
Vidéos
FDS Documents
Certificats