Learn More
N-α-BOC-N-β-Xanthényl-L-asparagine, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4258791
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
65420-40-8
C22H24N2O6
412.44
MFCD00066157
YMGDQLXBNMRJMR-UHFFFAOYNA-N
boc-asn xan-oh, s-4-9h-xanthen-9-yl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-n-beta-xanthyl-l-asparagine, n-boc-n-xanthyl-l-asparagine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-xanthen-9-yl carbamoyl propanoic acid, ambotzbaa1070, pubchem18926, nalpha-boc-nbeta-xanthenyl-l-asparagine, n alpha-boc-n gamma-9-xanthenyl-l-asparagine
7017974
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[(9H-xanthen-9-yl)carbamoyl]propanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12)C(O)=O
65420-40-8
C22H24N2O6
412.44
MFCD00066157
YMGDQLXBNMRJMR-UHFFFAOYNA-N
boc-asn xan-oh, s-4-9h-xanthen-9-yl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-n-beta-xanthyl-l-asparagine, n-boc-n-xanthyl-l-asparagine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-9h-xanthen-9-yl carbamoyl propanoic acid, ambotzbaa1070, pubchem18926, nalpha-boc-nbeta-xanthenyl-l-asparagine, n alpha-boc-n gamma-9-xanthenyl-l-asparagine
7017974
2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-[(9H-xanthen-9-yl)carbamoyl]propanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC1C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nom chimique ou matériau N-α-BOC-N-β-Xanthenyl-L-asparagine
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 170°C to 172°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Rotation spécifique 9.5
Poids de la formule 412.45
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • N-alpha-BOC-N-beta-Xanthenyl-L-asparagine