Learn More
N-α-BOC-N-β-Xanthényl-L-asparagine, 96 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-α-BOC-N-β-Xanthenyl-L-asparagine |
% min. CAS | 95.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | 170°C to 172°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentic |
Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (HPLC) |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 1 g |
Rotation spécifique | 9.5 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N-alpha-BOC-N-beta-Xanthenyl-L-asparagine