Learn More
Acide N-BOC-2-pipéridinecarboxylique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593474
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
98303-20-9
C11H19NO4
229.28
MFCD01862877
JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
581831
Acide 1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-2-carboxylique
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
98303-20-9
C11H19NO4
229.28
MFCD01862877
JQAOHGMPAAWWQO-UHFFFAOYSA-N
n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, n-boc-dl-pipecolinic acid, n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, boc-dl-pip-oh, n-boc-pipecolic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, 1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidinecarboxylic acid
581831
Acide 1-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-2-carboxylique
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 132°C to 134°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 229.28
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.